Print…
RuCl2[(S)-dm-segphos®][(S)-daipen]
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Dichloro{(S)-(-)-5,5'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole}[(2S)-(+)-1,1-bis(4-methoxyphenyl)-3-methyl-1,2-butanediamine]ruthenium(II) RuCl2[(S)-dm-segphos®][(S)-daipen]
R0128-200MG R0128-1G
TCIAR0128-200MGEA 45 EUR
TCIAR0128-200MG TCIAR0128-1G
RuCl2[(S)-dm-segphos®][(S)-daipen]
RuCl2[(S)-dm-segphos®][(S)-daipen]
Fórmula: C₆₅H₇₀Cl₂N₂O₆P₂Ru
Peso Molecular: 1209.20 g/mol
Número MDL : MFCD09753029
Número CAS: 944450-44-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb88d3dfba4dbb63a8f5a8b4317417fee73d420a&vid=cb88d3dfba4dbb63a8f5a8b4317417fee73d420a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
IR to pass test