Print…
Ranolazine dihydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(4-(2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl)piperazin-1-yl)acetamide dihydrochloride
R0112-1G R0112-5G
TCIAR0112-1GEA 64 EUR
TCIAR0112-1G TCIAR0112-5G
Ranolazine dihydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ranolazine dihydrochloride
Fórmula: C₂₄H₃₃N₃O₄
Número MDL : MFCD03788770
Número CAS: 95635-56-6
Merck Index: 14,08111
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42d3464090952500d1223929d4335fd604c20355&vid=42d3464090952500d1223929d4335fd604c20355&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %