Print…
Rifaximin ≥97.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (2S,16Z,18E,20S,21S,22R,23R,24R,25S,26R,27S,28E)-25-(Acetyloxy)-5,6,21,23-tetrahydroxy-27-methoxy-2,4,11,16,20,22,24,26-octamethyl-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)benzofuro[4,5-e]pyrido[1,2-a]benzimidazole-1,15(2H)-dione
R0101-1G R0101-5G
TCIAR0101-1GEA 87 EUR
TCIAR0101-1G TCIAR0101-5G
Rifaximin ≥97.0% (por HPLC, azoto total)
Rifaximin
Fórmula: C₄₃H₅₁N₃O₁₁
Peso Molecular: 785.89 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00864973
Número CAS: 80621-81-4
Merck Index: 14,08220
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c9a8f3701b124fae0cd9f0bc5cd82ab6f1dd90a&vid=3c9a8f3701b124fae0cd9f0bc5cd82ab6f1dd90a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %