Print…
2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridine-2-yl ]methyl]thio]-1H-benzimidazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
R0098-200MG R0098-1G
TCIAR0098-200MGEA 44 EUR
TCIAR0098-200MG TCIAR0098-1G
2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridine-2-yl ]methyl]thio]-1H-benzimidazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridine-2-yl ]methyl]thio]-1H-benzimidazole
Fórmula: C₁₈H₂₁N₃O₂S
Número MDL : MFCD08063845
Número CAS: 117977-21-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbdca6807f6b42d427e6e0104d8cfba2c1713abb&vid=fbdca6807f6b42d427e6e0104d8cfba2c1713abb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C