Print…
13-cis-Retinoic acid ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
R0088-1G R0088-100MG
TCIAR0088-1GEA 173 EUR
TCIAR0088-1G TCIAR0088-100MG
13-cis-Retinoic acid ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
13-cis-Retinoic acid
Fórmula: C₂₀H₂₈O₂
Ponto de Fusão: 175°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00079542
Número CAS: 4759-48-2
EINECS: 225-296-0
Merck Index: 14,05228
Encomendar
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %