Print…
Ruthenium 5% em carvão umedecido com cerca de 40% de água
Fornecedor: TCI
R0076-25G R0076-5G
TCIAR0076-25GEA 149 EUR
TCIAR0076-25G TCIAR0076-5G
Ruthenium 5% em carvão umedecido com cerca de 40% de água
Ruthenium
Fórmula: Ru
Número MDL : MFCD00011207
Número CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
Merck Index: 14,08299
Encomendar
Appearance Black powder to crystal
Content (Ruthenium) 4.9 to 5.1 % (on dry base)