Print…
Ranitidine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-[2-[5-[(Dimethylamino)methyl]furfurylthio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine Hydrochloride, N-(2-(((5-((Dimethylamino)methyl)furan-2-yl)methyl)thio)ethyl)-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine hydrochloride
R0073-25G R0073-5G
TCIAR0073-25GEA 127 EUR
TCIAR0073-25G TCIAR0073-5G
Ranitidine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ranitidine hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₂₂N₄O₃S
Peso Molecular: 350.86 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00069339
Número CAS: 66357-59-3
EINECS: 266-333-0
Merck Index: 14,08110
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %