Print…
Butyl ricinoleate (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ricinoleic Acid Butyl Ester, Ricinolic Acid Butyl Ester
R0045-25ML R0045-500ML
TCIAR0045-25MLEA 16 EUR
TCIAR0045-25ML TCIAR0045-500ML
Butyl ricinoleate (por GC)
Butyl ricinoleate
Fórmula: C₂₂H₄₂O₃
Ponto de ebulição: 275°C
Ponto de Inflamação: 115°C
Número MDL : MFCD00136031
Número CAS: 151-13-3
EINECS: 205-785-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f59f407ee1287ddd351bd1e9fef649cf1fdd412&vid=2f59f407ee1287ddd351bd1e9fef649cf1fdd412&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 74.0 %