Print…
Ricinoleic acid ≥80.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
R0027-25ML R0027-500ML
TCIAR0027-25MLEA 17 EUR
TCIAR0027-25ML TCIAR0027-500ML
Ricinoleic acid ≥80.0% (por GC)
Ricinoleic acid
Fórmula: C₁₈H₃₄O₃
Ponto de Inflamação: 248°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00084840
Número CAS: 141-22-0
EINECS: 205-470-2
Merck Index: 14,08211
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56c0a0be6f65cd330808b00a009b8e909d044184&vid=56c0a0be6f65cd330808b00a009b8e909d044184&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 80.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 85.0 %
Refractive index n20/D 1.4700 to 1.4730