Print…
3-Quinolinol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxyquinoline
Q0094-1G Q0094-5G
TCIAQ0094-1GEA 50 EUR
TCIAQ0094-1G TCIAQ0094-5G
3-Quinolinol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Quinolinol
Fórmula: C₉H₇NO
Peso Molecular: 145.16 g/mol
Número MDL : MFCD00169018
Número CAS: 580-18-7
EINECS: 209-456-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6e0f0b5e6f04371bbdc9020e7aed71f675e0047&vid=c6e0f0b5e6f04371bbdc9020e7aed71f675e0047&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C