Print…
Quetiapine hemifumarate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Q0092-5G Q0092-25G
TCIAQ0092-5GEA 76 EUR
TCIAQ0092-5G TCIAQ0092-25G
Quetiapine hemifumarate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Quetiapine hemifumarate
Fórmula: C₂₁H₂₅N₃O₂S
Número MDL : MFCD03423782
Número CAS: 111974-72-2
Merck Index: 14,08039
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5865a5f1c59c4dba63f10a4f981a800fa9f1601b&vid=5865a5f1c59c4dba63f10a4f981a800fa9f1601b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C