Print…
Quinoline-N-oxide hydrate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Q0072-25G Q0072-5G
TCIAQ0072-25GEA 436 EUR
TCIAQ0072-25G TCIAQ0072-5G
Quinoline-N-oxide hydrate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Quinoline-N-oxide hydrate
Fórmula: C₉H₇NO·xH₂O
Ponto de ebulição: 173°C
Número MDL : MFCD00149472
Número CAS: 198878-42-1
EINECS: 216-560-6
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 15.0 to 21.0 %