Print…
Quinacridone ≥93.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Q0057-25G Q0057-5G
TCIAQ0057-25GEA 105 EUR
TCIAQ0057-25G TCIAQ0057-5G
Quinacridone ≥93.0% (por base de nitrogênio total)
Quinacridone
Fórmula: C₂₀H₁₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 390°C
Número MDL : MFCD00059956
Número CAS: 1047-16-1
EINECS: 213-879-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94aa561c505f62fa96275fa6c703ef2badcd1b43&vid=94aa561c505f62fa96275fa6c703ef2badcd1b43&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 93.0 %
Lambda max. 596.0 to 600.0 nm (H2SO4)
Absorbance (E1%1cm) min. 300 (596.0 to 600.0 nm, H2SO4)