Print…
p-Quinone-4-chloroimide ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Q0019-1G Q0019-5G
TCIAQ0019-1GEA 74 EUR
TCIAQ0019-1G TCIAQ0019-5G
p-Quinone-4-chloroimide ≥95.0% (por análise titulométrica)
p-Quinone-4-chloroimide
Fórmula: C₆H₄ClNO
Número MDL : MFCD00058961
Número CAS: 637-61-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5392153ac643e5216fdf92079595f2410e2bb058&vid=5392153ac643e5216fdf92079595f2410e2bb058&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity