Print…
Quinidine ≥85.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Q0006-25G Q0006-5G
TCIAQ0006-25GEA 167 EUR
TCIAQ0006-25G TCIAQ0006-5G
Quinidine ≥85.0% (por HPLC)
Quinidine
Fórmula: C20H24N2O2
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00135581
Número CAS: 56-54-2
EINECS: 200-279-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bf6eeff494d89d71b3819603e19a556c4dccd34&vid=8bf6eeff494d89d71b3819603e19a556c4dccd34&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 174.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +260 to +275 deg (C=1, EtOH)