Print…
Quinaldic acid sodium salt ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Q0004-1G Q0004-25G
TCIAQ0004-1GEA 30 EUR
TCIAQ0004-1G TCIAQ0004-25G
Quinaldic acid sodium salt ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Quinaldic acid sodium salt
Fórmula: C₁₀H₇NO₂
Número MDL : MFCD00070526
Número CAS: 16907-79-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency