Polyethylene glycol dimethacrylate n=∼14 estabilizado
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Estabilização:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P2760-25G
P2760-500G
TCIAP2760-25GEA
19
EUR
TCIAP2760-25G
TCIAP2760-500G
Polyethylene glycol dimethacrylate n=∼14 estabilizado
Polyethylene glycol dimethacrylate
Fórmula:
(C₂H₄O)nC₈H₁₀O₃ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00014932 Número CAS: 25852-47-5 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
The average value of n | 13.0 to 15.0 |