Print…
Polypropylene Glycol Diacrylate n=∼12 estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: PPG Diacrylate, PPGDA
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P2759-25G P2759-500G
TCIAP2759-25GEA 16 EUR
TCIAP2759-25G TCIAP2759-500G
Polypropylene Glycol Diacrylate n=∼12 estabilizada
Polypropylene Glycol Diacrylate
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00081912
Número CAS: 52496-08-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
The average value of n 11.0 to 13.0