Print…
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA) n=∼14 estabilizado
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P2757-25G P2757-500G
TCIAP2757-25GEA 18 EUR
TCIAP2757-25G TCIAP2757-500G
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA) n=∼14 estabilizado
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA)
Fórmula: CH₂=COC(OCH₂CH₂)nOCOC=CH₂
Ponto de Inflamação: 230°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00081876
Número CAS: 26570-48-9
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
The average value of n 13.0 to 15.0
Specific gravity (20/20) 1.1200 to 1.1300