Print…
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA) n=∼4 estabilizado
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P2756-25G P2756-500G
TCIAP2756-25GEA 19 EUR
TCIAP2756-25G TCIAP2756-500G
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA) n=∼4 estabilizado
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA)
Fórmula: CH₂=COC(OCH₂CH₂)nOCOC=CH₂
Ponto de Inflamação: 104°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00081876
Número CAS: 26570-48-9
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
The average value of n 3.5 to 4.5