(+/-)-Phenyl(pyridin-2-yl)methanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
Phenyl(pyridin-2-yl)methanol, (+/-)-2-(alpha-Hydroxybenzyl)pyridine
P2755-1G
P2755-5G
TCIAP2755-1GEA
75
EUR
TCIAP2755-1G
TCIAP2755-5G
(+/-)-Phenyl(pyridin-2-yl)methanol ≥98.0% (por GC)
(+/-)-Phenyl(pyridin-2-yl)methanol
Fórmula:
C₁₂H₁₁NO |
Número MDL :
MFCD00186514 Número CAS: 14159-57-0 |
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |