Print…
Pifithrin-α hydrobromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Pifithrin-α HBr, Pifithrin-alpha, 2-(2-Imino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol-3-yl)-1-p-tolylethanone Hydrobromide
P2751-10MG P2751-50MG
TCIAP2751-10MGEA 107 EUR
TCIAP2751-10MG TCIAP2751-50MG
Pifithrin-α hydrobromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Pifithrin-alpha hydrobromide
Fórmula: C₁₆H₁₈N₂OS·HBr
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00417851
Número CAS: 63208-82-2
Merck Index: 14,07421
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %