Print…
2-(Propylamino)ethanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N-Propylethanolamine
P2743-25G P2743-5G
TCIAP2743-25GEA 273 EUR
TCIAP2743-25G TCIAP2743-5G
2-(Propylamino)ethanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(Propylamino)ethanol
Fórmula: C₅H₁₃NO
Peso Molecular: 103.16 g/mol
Ponto de ebulição: 182°C
Densidade: 0.901
Ponto de Inflamação: 78°C
Número MDL : MFCD00002844
Número CAS: 16369-21-4
EINECS: 240-426-6
UN: 2735
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %