Print…
2-Phenylethyl n-Octanoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: n-Octanoic acid 2-Phenylethyl ester, Phenethyl n-Octanoate, n-Octanoic acid Phenethyl ester
P2741-100G P2741-25G
TCIAP2741-100GEA 86 EUR
TCIAP2741-100G TCIAP2741-25G
2-Phenylethyl n-Octanoate ≥98.0% (por GC)
2-Phenylethyl n-Octanoate
Fórmula: C₁₆H₂₄O₂
Peso Molecular: 248.37 g/mol
Ponto de ebulição: 296°C
Número MDL : MFCD00209536
Número CAS: 5457-70-5
EINECS: 226-718-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %