Print…
Propargyl-PEG3-Carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(2-(2-(Prop-2-yn-1-yloxy)ethoxy)ethoxy)propanoic acid, Propargyl-PEG3-acid, 3-[2-[2-(2-Propyn-1-yloxy)ethoxy]ethoxy]propanoic acid, 3-[2-[2-(2-Propargyloxy)ethoxy]ethoxy]propanoic acid
P2733-250MG P2733-50MG
TCIAP2733-250MGEA 199 EUR
TCIAP2733-250MG TCIAP2733-50MG
Propargyl-PEG3-Carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Propargyl-PEG3-Carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₁₆O₅
Peso Molecular: 216.23 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD22201521
Número CAS: 1347760-82-0
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %