Print…
Phorbol ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (1aR,1bS,4aR,7aS,7bS,8R,9R,9aS)-4a,7b,9,9a-Tetrahydroxy-3-(hydroxymethyl)-1,1,6,8-tetramethyl-1b,4,4a,7a,7b,8,9,9a-octahydro-1H-cyclopropa[3,4]benzo[1,2-e]azulen-5(1aH)-one
P2732-25MG P2732-5MG
TCIAP2732-25MGEA 287 EUR
TCIAP2732-25MG TCIAP2732-5MG
Phorbol ≥98.0% (por HPLC)
Phorbol
Fórmula: C₂₀H₂₈O₆
Ponto de Fusão: 251°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00065450
Número CAS: 17673-25-5
Merck Index: 14,07332
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%