Print…
4-Phenyl-2-pyrrolidone 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
P2727-1G P2727-5G
TCIAP2727-1GEA 38 EUR
TCIAP2727-1G TCIAP2727-5G
4-Phenyl-2-pyrrolidone 98,0 GC_ASSAY_METHOD
4-Phenyl-2-pyrrolidone
Fórmula: C₁₀H₁₁NO
Peso Molecular: 161.21 g/mol
Ponto de ebulição: 178°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01687226
Número CAS: 1198-97-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C