Print…
4'-Pentyl-4-biphenylboronic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(4-Pentylphenyl)benzeneboronic acid, (4'-Pentyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid
P2717-1G P2717-5G
TCIAP2717-1GEA 57 EUR
TCIAP2717-1G TCIAP2717-5G
4'-Pentyl-4-biphenylboronic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) (contains varying amounts of Anhydride)
4'-Pentyl-4-biphenylboronic acid
Fórmula: C₁₇H₂₁BO₂
Número MDL : MFCD07644474
Número CAS: 121554-18-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) gt. 98.0 to 106.0 %