Print…
2-Phenylethyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Phenethyl methacrylate, Methacrylic acid 2-Phenylethyl ester, Methacrylic acid Phenethyl ester
Estabilização: Estabilizado com hidroquinona (HQ)
P2714-5G P2714-25G
TCIAP2714-5GEA 50 EUR
TCIAP2714-5G TCIAP2714-25G
2-Phenylethyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
2-Phenylethyl methacrylate
Fórmula: C₁₂H₁₄O₂
Peso Molecular: 190.24 g/mol
Ponto de ebulição: 107°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00038232
Número CAS: 3683-12-3
EINECS: 222-969-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %