Print…
Polyethylene glycol dimethacrylate n=∼9 estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P2709-25G P2709-500G
TCIAP2709-25GEA 22 EUR
TCIAP2709-25G TCIAP2709-500G
Polyethylene glycol dimethacrylate n=∼9 estabilizado
Polyethylene glycol dimethacrylate
Fórmula: (C₂H₄O)nC₈H₁₀O₃
Número MDL : MFCD00014932
Número CAS: 25852-47-5
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
The average value of n 8.5 to 9.5