Polyethylene glycol methyl ether acrylate n=∼9 estabilizada
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
mPEG-acrylate, Polyethylene glycol monomethyl ether acrylate
Estabilização:
Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
P2698-25G
P2698-500G
TCIAP2698-25GEA
34
EUR
TCIAP2698-25G
TCIAP2698-500G
Polyethylene glycol methyl ether acrylate n=∼9 estabilizada
Polyethylene glycol methyl ether acrylate
Fórmula:
CH₃(OCH₂CH₂)nOCOC=CH₂ |
Número MDL :
MFCD00803685 Número CAS: 32171-39-4 |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
The average value of n | 8.5 to 9.5 |