Print…
trans-4-(4-n-Pentylcyclohexyl)phenyl-trans,trans-4'-n-propylbicyclohexyl-4-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)phenyl (trans,trans)-4'-Propyl-[1,1'-bi(cyclohexane)]-4-carboxylate, (trans,trans)-4'-Propyl-[1,1'-bi(cyclohexane)]-4-carboxylic acid 4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)phenyl ester
P2696-1G P2696-5G
TCIAP2696-1GEA 48 EUR
TCIAP2696-1G TCIAP2696-5G
trans-4-(4-n-Pentylcyclohexyl)phenyl-trans,trans-4'-n-propylbicyclohexyl-4-carboxylate ≥98.0% (por GC)
trans-4-(4-n-Pentylcyclohexyl)phenyl-trans,trans-4'-n-propylbicyclohexyl-4-carboxylate
Fórmula: C₃₃H₅₂O₂
Número MDL : MFCD11053459
Número CAS: 131790-57-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 211.0 to 237.0 deg-C