Print…
4,7-Phenanthroline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
P2684-1G P2684-5G
TCIAP2684-1GEA 55 EUR
TCIAP2684-1G TCIAP2684-5G
4,7-Phenanthroline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4,7-Phenanthroline
Fórmula: C₁₂H₈N₂
Número MDL : MFCD00004987
Número CAS: 230-07-9
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C