Print…
Potassium trifluoro(2-fluoropyridin-3-yl)borate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Potassium 2-Fluoropyridine-3-trifluoroborate
P2675-1G P2675-5G
TCIAP2675-1GEA 77 EUR
TCIAP2675-1G TCIAP2675-5G
Potassium trifluoro(2-fluoropyridin-3-yl)borate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Potassium trifluoro(2-fluoropyridin-3-yl)borate
Fórmula: C₅H₃BF₄NK
Número MDL : MFCD09993002
Número CAS: 1111732-91-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %