Print…
4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(3-Pyridinyl)-2-pyrimidinamine
P2666-1G P2666-5G
TCIAP2666-1GEA 50 EUR
TCIAP2666-1G TCIAP2666-5G
4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine
Fórmula: C₉H₈N₄
Número MDL : MFCD01317832
Número CAS: 66521-66-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C