Print…
Potassium(4-chlorophenyl)trifluoroborate ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (4-Chlorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (4-chlorophenyl)trifluoroborate
P2654-25G P2654-5G
TCIAP2654-25GEA 229 EUR
TCIAP2654-25G TCIAP2654-5G
Potassium(4-chlorophenyl)trifluoroborate ≥98.0% (por HPLC)
Potassium(4-chlorophenyl)trifluoroborate
Fórmula: C₆H₄BClF₃K
Número MDL : MFCD04115770
Número CAS: 661465-44-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %