Print…
2-Phenylpropan-2-yl Benzodithioate ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Phenylpropan-2-yl benzodithioate
P2638-1G P2638-5G
TCIAP2638-1GEA 153 EUR
TCIAP2638-1G TCIAP2638-5G
2-Phenylpropan-2-yl Benzodithioate ≥98.0% (por HPLC)
2-Phenylpropan-2-yl Benzodithioate
Fórmula: C₁₆H₁₆S₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18252676
Número CAS: 201611-77-0
Encomendar
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
Elemental analysis (Carbon) 69.1 to 72.0 %