Print…
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
P2632-1G P2632-5G
TCIAP2632-1GEA 97 EUR
TCIAP2632-1G TCIAP2632-5G
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine ≥98.0% (por GC)
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₁₃H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 245°C
Número MDL : MFCD00219254
Número CAS: 4105-21-9
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C