Print…
Propyl Levulinate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Levulinic acid Propyl ester, 4-Oxovaleric acid Propyl ester, Propyl 4-Oxovalerate, 4-Oxopentanoic acid Propyl ester, Propyl 4-Oxopentanoate
P2631-5G P2631-25G
TCIAP2631-5GEA 49 EUR
TCIAP2631-5G TCIAP2631-25G
Propyl Levulinate ≥98.0% (por GC)
Propyl Levulinate
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 221°C
Número MDL : MFCD16041935
Número CAS: 645-67-0
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 2.0