Print…
n-Pentano ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
P2621-100ML P2621-500ML
TCIAP2621-100MLEA 16 EUR
TCIAP2621-100ML TCIAP2621-500ML
n-Pentano ≥97.0% (por GC)
n-Pentano
Fórmula: H₃C(CH₂)₃CH₃
Ponto de ebulição: 36°C
Ponto de Inflamação: –49°C
Número MDL : MFCD00009498
Número CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07116
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5addee6b378880884f6b289996b46de507c2880f&vid=5addee6b378880884f6b289996b46de507c2880f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %