Print…
Spautin-1 ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 6-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)quinazolin-4-amine, 6-Fluoro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-quinazolinamine
P2613-10MG P2613-50MG
TCIAP2613-10MGEA 116 EUR
TCIAP2613-10MG TCIAP2613-50MG
Spautin-1 ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Spautin-1
Fórmula: C₁₅H₁₁F₂N₃
Peso Molecular: 271.27 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16962292
Número CAS: 1262888-28-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 209.0 to 213.0 deg-C