Print…
5'-Phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-4-amine ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P2589-1G P2589-5G
TCIAP2589-1GEA 83 EUR
TCIAP2589-1G TCIAP2589-5G
5'-Phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-4-amine ≥98.0% (por HPLC)
5'-Phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-4-amine
Fórmula: C₂₄H₁₉N
Número MDL : MFCD22581309
Número CAS: 343239-58-7
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C