Print…
Parecoxib ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
P2579-250MG P2579-50MG
TCIAP2579-250MGEA 317 EUR
TCIAP2579-250MG TCIAP2579-50MG
Parecoxib ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Parecoxib
This product is unavailable in the U.S.
Fórmula: C₁₉H₁₈N₂O₄S
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD08141856
Número CAS: 198470-84-7
Merck Index: 14,07036
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C