9-Phenyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥96.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
P2571-200MG
P2571-1G
TCIAP2571-200MGEA
85
EUR
TCIAP2571-200MG
TCIAP2571-1G
9-Phenyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥96.0% (por HPLC, nitrogênio total)
9-Phenyl-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Fórmula:
C₃₀H₃₅B₂NO₄ |
Número CAS:
1035631-57-2 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 96.0 % |
Melting point | 235.0 to 240.0 deg-C |