Print…
Propionyl-L-carnitine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Propionyl-L-carnitine HCl, (R)-3-(Propionyloxy)-4-(trimethylammonio)butanoate hydrochloride, PLC
P2569-100MG P2569-1G
TCIAP2569-100MGEA 23 EUR
TCIAP2569-100MG TCIAP2569-1G
Propionyl-L-carnitine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Propionyl-L-carnitine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₄·HCl
Peso Molecular: 253.8 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00274137
Número CAS: 119793-66-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69bda2e7e4f0e483124ccf7dbae9a1d08db543b0&vid=69bda2e7e4f0e483124ccf7dbae9a1d08db543b0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -28.0 deg (C=1, H2O)