Print…
Procarbazine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N-Isopropyl-4-[(2-methylhydrazino)methyl]benzamide, N-Isopropyl-4-((2-methylhydrazinyl)methyl)benzamide hydrochloride, Procarbazine HCl
P2550-100MG P2550-500MG
TCIAP2550-100MGEA 30 EUR
TCIAP2550-100MG TCIAP2550-500MG
Procarbazine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Procarbazine hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₉N₃O·HCl
Ponto de Fusão: 226°C
Número MDL : MFCD00072082
Número CAS: 366-70-1
EINECS: 206-678-6
Merck Index: 14,07758
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78c8708a7f2102c71e27e836f10be40ea1ab1f65&vid=78c8708a7f2102c71e27e836f10be40ea1ab1f65&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %