Print…
Pentafluorobenzyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
P2546-5G P2546-25G
TCIAP2546-5GEA 131 EUR
TCIAP2546-5G TCIAP2546-25G
Pentafluorobenzyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Pentafluorobenzyl methacrylate
Fórmula: C₁₁H₇F₅O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042329
Número CAS: 114859-23-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d36f51bc5d87082a8edfecc836457281d6061f1&vid=2d36f51bc5d87082a8edfecc836457281d6061f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %