Print…
3-Phenylumbelliferone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 7-Hydroxy-3-phenyl-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-3-phenylcoumarin, 7-Hydroxy-3-phenyl-2H-chromen-2-one
P2540-1G P2540-5G
TCIAP2540-1GEA 85 EUR
TCIAP2540-1G TCIAP2540-5G
3-Phenylumbelliferone ≥98.0% (por GC)
3-Phenylumbelliferone
Fórmula: C₁₅H₁₀O₃
Número MDL : MFCD00037574
Número CAS: 6468-96-8
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 215.0 deg-C