Print…
10-Phenyl-9(10H)-acridone ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
P2537-1G P2537-5G
TCIAP2537-1GEA 78 EUR
TCIAP2537-1G TCIAP2537-5G
10-Phenyl-9(10H)-acridone ≥98.0% (por HPLC)
10-Phenyl-9(10H)-acridone
Fórmula: C₁₉H₁₃NO
Número MDL : MFCD01463673
Número CAS: 5472-23-1
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %