Print…
Pentacene, purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
P2524-100MG P2524-1G
TCIAP2524-100MGEA 31 EUR
TCIAP2524-100MG TCIAP2524-1G
Pentacene, purificado por sublimação
Pentacene
Fórmula: C₂₂H₁₄
Número MDL : MFCD00003710
Número CAS: 135-48-8
EINECS: 205-193-7
Merck Index: 14,07107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28eba984b08b1e64715350cbd2b5920a3c8e9f7a&vid=28eba984b08b1e64715350cbd2b5920a3c8e9f7a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Total Metals Impurities max. 10.0 ppm
Hole Mobility (mu FET) min. 0.35 cm2/Vs (bare Si/SiO2 substrate)